Imprimer
β-tri-Calcium phosphate (β-phase) ≥98% (base β-phase), poudre frittée, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
49963-100G 49963-10G
49963-100GEA 806 EUR
49963-100G 49963-10G
β-tri-Calcium phosphate (β-phase) ≥98% (base β-phase), poudre frittée, Puriss. p.a., Fluka™
β-tri-Calcium phosphate (β-phase)
Formule: Ca₃O₈P₂
Point de fusion: 1,670 °C
Densité: 3,27 g/cm³ (20.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015984
Numéro CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Phase-composition (XRD) complying
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 500 ppb
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm