Imprimer
Potassium hydrogénophtalate
Fournisseur: Roth Carl
P750.1 P750.2
ROTHP750.1EA 109 EUR
ROTHP750.1 ROTHP750.2
Potassium hydrogénophtalate
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM