Imprimer
Saccharine sodique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt
9259.1 9259.2
ROTH9259.1EA 0 EUR
ROTH9259.1 ROTH9259.2
Saccharine sodique
Saccharine sodique
Formule: C₇H₅NNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00013092
Numéro CAS: 128-44-9
EINECS: 204-886-1