Imprimer
phosphate tricalcique
Fournisseur: Roth Carl
8450.1 8450.2 8450.3
ROTH8450.1EA 0 EUR
ROTH8450.1 ROTH8450.2 ROTH8450.3
phosphate tricalcique
tri-Calcium phosphate
Formule: Ca₃(PO₄)₂
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015984
Numéro CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741