Imprimer
TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)ethanesulphonate, TES sodium salt
6976.1 6976.2
ROTH6976.1EA 0 EUR
ROTH6976.1 ROTH6976.2
TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium)
TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium)
Formule: C₆H₁₄NNaO₆S
MW: 251.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065482
Numéro CAS: 70331-82-7