Imprimer
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
6628.1 6628.2
ROTH6628.1EA 0 EUR
ROTH6628.1 ROTH6628.2
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038352
Numéro CAS: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8