Imprimer
(S)-(-)-p-Menth-1-ène-8-ol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21078.0005 8.21078.0250 8.21078.1000
8.21078.0005EA 25.8 EUR
8.21078.0005 8.21078.0250 8.21078.1000
(S)-(-)-p-Menth-1-ène-8-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-p-Menth-1-ène-8-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
Numéro MDL: MFCD00075926
Numéro CAS: 10482-56-1
EINECS: 202-680-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4813 (20 °C, 589 nm)
Density 0.935 g/cm3 (20 °C)