Imprimer
Saccharine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 59.8 EUR
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Saccharine, Sigma-Aldrich®
Saccharine
Formule: C₇H₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol