Imprimer
Saccharine sodique dihydraté, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14114.0100 8.14114.1000
8.14114.0100EA 31.4 EUR
8.14114.0100 8.14114.1000
Saccharine sodique dihydraté, Sigma-Aldrich®
Saccharine sodique dihydraté
Formule: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00151213
Numéro CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 241.19 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)