Imprimer
Sodium hydroxyde 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Caustic soda
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
4.80512.9950EA 0 EUR
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
Sodium hydroxyde 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627