Imprimer
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique), Millipore®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 368 EUR
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique), Millipore®
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3