Imprimer
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
20122.4000 20122.3000 20122.5020
KRAF20122.4000EA 96.2 EUR
KRAF20122.4000 KRAF20122.3000 KRAF20122.5020
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627