Imprimer
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05093.5020 05093.3000 05093.4000 05093.6020 05093.7020
KRAF05093.5020EA 81.3 EUR
KRAF05093.5020 KRAF05093.3000 KRAF05093.4000 KRAF05093.6020 KRAF05093.7020
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II