Imprimer
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
TL00759DA TL00759EA
MAYBTL00759DAEA 0 EUR
MAYBTL00759DA MAYBTL00759EA
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221467
Numéro CAS: 91085-56-2
EINECS: 252-373-6