Imprimer
Brij® 35 30% en solution aqueuse détergent non ionique, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Synonyms: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
203724-1 203724-100
203724-1EA 458 EUR
203724-1 203724-100
Brij® 35 30% en solution aqueuse détergent non ionique, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes
  • Form: Clear gel
  • CMC: 92 μM
  • Aggregation Number: 40
It liquefies upon warming to 50° C.
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6