Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de dysprosium (III) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L20252.06 L20252.14
L20252.06EA 75.3 EUR
L20252.06 L20252.14
Trifluoromethanesulfonate de dysprosium (III) 98%
Trifluoromethanesulfonate de dysprosium (III)
Purity: 98% CAS No.: 139177-62-1 Molecular Formula: C3DyF9O9S3 Formula Weight: 609.69 MDL No.: MFCD00209583
Formule: C₃DyF₉O₉S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209583
Numéro CAS: 139177-62-1