Acide 3-furoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
46.5
EUR
L11629.06
L11629.14
Acide 3-furoïque ≥99%
Acide 3-furoïque
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formule:
C₅H₄O₃ MW: 112.08 g/mol Point de fusion: 120…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005350 Numéro CAS: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |