Imprimer
Adipate de bis(2-éthylhexyle) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
L10195.14 L10195.22
L10195.14EA 37.8 EUR
L10195.14 L10195.22
Adipate de bis(2-éthylhexyle) ≥99%
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Purity: 99% CAS No.: 103-23-1 Molecular Formula: C22H42O4 Formula Weight: 370.58 Flash Point: 196°(384°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -67° Boiling Point: 166-168°/1mm Beilstein Reference: 1803774 MDL No.: MFCD00009496
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Point d'ébullition: 166…168 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 196 °C (384 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1