Imprimer
Chlorure de 2-furoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L06960.18 L06960.30
L06960.18EA 63 EUR
L06960.18 L06960.30
Chlorure de 2-furoyle ≥98%
Chlorure de 2-furoyle
Purity: 98+% CAS No.: 527-69-5 Molecular Formula: C5H3ClO2 Formula Weight: 130.53 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5310 Melting Point: -2 to 1° Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 110144 Merck Reference: 14,4310 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00003228
Formule: C₅H₃ClO₂
Point d'ébullition: 173…174 °C
Point de fusion: –2…+1 °C
Densité: 1.325
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003228
Numéro CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4310