Imprimer
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
H53399.03 H53399.06 H53399.14
H53399.03EA 42.6 EUR
H53399.03 H53399.06 H53399.14
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 36404-88-3 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-54° MDL No.: MFCD01315308
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315308
Numéro CAS: 36404-88-3