Imprimer
2-Méthoxy-6-formylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
H34432.03 H34432.06
H34432.03EA 68.7 EUR
H34432.03 H34432.06
2-Méthoxy-6-formylpyridine 96%
2-Méthoxy-6-formylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 54221-96-4 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Refractive Index: 1.5310
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664030
Numéro CAS: 54221-96-4