5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
59
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Formule:
C₇H₃FN₂O₂ Point de fusion: 101…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632196 Numéro CAS: 50594-78-0 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |