Imprimer
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H30170.03 H30170.06
H30170.03EA 108 EUR
H30170.03 H30170.06
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
3-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 514797-99-0 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.54 Refractive Index: 1.5015 Melting Point: 25-27° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD05663707
Formule: C₅H₃ClFN
Point de fusion: 25…27 °C
Point d'éclair: 41 °C (106 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663707
Numéro CAS: 514797-99-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III