Imprimer
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
H27307.18 H27307.09
H27307.18EA 262 EUR
H27307.18 H27307.09
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium ≥98%
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium
Purity: 98+% CAS No.: 90076-65-6 Molecular Formula: C2F6LiNO4S2 Formula Weight: 287.08 Melting Point: 234-238° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00210017
Formule: C₂F₆LiNO₄S₂
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210017
Numéro CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
ONU: 2923
ADR: 8,II