Imprimer
2,6-Dichlorobenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2,6-dichlorobenzoate
B24912.03 B24912.06 B24912.14
B24912.03EA 27.8 EUR
B24912.03 B24912.06 B24912.14
2,6-Dichlorobenzoate de méthyle 97%
2,6-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205.04
Numéro MDL: MFCD01313701
Numéro CAS: 14920-87-7