Imprimer
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
B21819.09 B21819.18 B21819.30
B21819.09EA 38.5 EUR
B21819.09 B21819.18 B21819.30
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) ≥99%
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Purity: 99% CAS No.: 7365-44-8 Molecular Formula: C6H15NO6S Formula Weight: 229.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 1957061 Merck Reference: 14,9176 MDL No.: MFCD00007532
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3