Imprimer
Benzoate de vinyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21805.22 B21805.36
B21805.22EA 82.1 EUR
B21805.22 B21805.36
Benzoate de vinyle 95%
Benzoate de vinyle
Purity: 95% CAS No.: 769-78-8 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 73-74°/8mm Beilstein Reference: 2041125 MDL No.: MFCD00048141
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 73…74 °C (8 mmHg)
Densité: 1.070
Point d'éclair: 82 °C (180 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048141
Numéro CAS: 769-78-8
EINECS: 212-214-3