Imprimer
p-Tolyltrimethylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17884.06 A17884.14
A17884.06EA 99.9 EUR
A17884.06 A17884.14
p-Tolyltrimethylsilane ≥97%
p-Tolyltrimethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3728-43-6 Molecular Formula: C10H16Si Formula Weight: 164.33 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 191-192° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014850
Formule: C₁₀H₁₆Si
Point d'ébullition: 191…192 °C
Densité: 0.865
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014850
Numéro CAS: 3728-43-6
ADR: 3,III