Imprimer
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
A15708.14 A15708.22 A15708.36
A15708.14EA 94.7 EUR
A15708.14 A15708.22 A15708.36
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 24057-28-1 Molecular Formula: C12H13NO3S Formula Weight: 251.31 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 3764305
Formule: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013108
Numéro CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7