Imprimer
Oxyde d'éthyle et de vinyle ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: Stabilisé avec N,N-diéthylaniline
A15691.0F A15691.AK A15691.AP
A15691.0FEA 176 EUR
A15691.0F A15691.AK A15691.AP
Oxyde d'éthyle et de vinyle ≥99% stabilisé
Oxyde d'éthyle et de vinyle
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 109-92-2 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.3765 Odour: Ether-like Melting Point: -115° Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 605351 UN No.: 1302 MDL No.: MFCD00009248
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 33…34 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.754
Point d'éclair: –45 °C (–49 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009248
Numéro CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
ONU: 1302
ADR: 3 I