Diheptyle phtalate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A15466.09
A15466.18
A15466.09EA
69.2
EUR
A15466.09
A15466.18
Diheptyle phtalate ≥98%
Diheptyle phtalate
Purity: 98+%
CAS No.: 3648-21-3
Molecular Formula: C22H34O4
Formula Weight: 362.51
Flash Point: 213°(415°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 2336623
MDL No.: MFCD00043680
Formule:
C₂₂H₃₄O₄ Point d'ébullition: 360 °C Densité: 0.992 Point d'éclair: 213 °C (415 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043680 Numéro CAS: 3648-21-3 EINECS: 222-885-4 |