4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
A15400.06
A15400.14
A15400.22
A15400.06EA
53.2
EUR
A15400.06
A15400.14
A15400.22
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98%
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Purity: 98%
CAS No.: 2967-66-0
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 86-87°/10mm
Beilstein Reference: 1963288
MDL No.: MFCD00042324
Formule:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204.15 g/mol Point d'ébullition: 86…87 °C (10 mmHg) Point de fusion: 13…14 °C Densité: 1.268 Point d'éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042324 Numéro CAS: 2967-66-0 |