Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
A15134.22 A15134.36
A15134.22EA 30.4 EUR
A15134.22 A15134.36
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium ≥98%
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 4584-46-7 Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl Formula Weight: 144.05 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 3591234 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012516
Formule: C₄H₁₁Cl₂N
MW: 144.04 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012516
Numéro CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III