2-Furoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl2-furoate, Ethyl furan-2-carboxylate
A13909.14
A13909.22
A13909.36
A13909.14EA
25.1
EUR
A13909.14
A13909.22
A13909.36
2-Furoate d'éthyle ≥99%
2-Furoate d'éthyle
Purity: 99%
CAS No.: 614-99-3
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 31-36°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2653
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003237
Formule:
C₇H₈O₃ MW: 140.14 g/mol Point d'ébullition: 195…196 °C Point de fusion: 31…36 °C Densité: 1.120 Point d'éclair: 70 °C (158 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00003237 Numéro CAS: 614-99-3 EINECS: 210-404-0 |