Imprimer
2-Furohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
A13630.09 A13630.18
A13630.09EA 51.6 EUR
A13630.09 A13630.18
2-Furohydrazide ≥98%
2-Furohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 3326-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 114435
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003235
Numéro CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2