Imprimer
Acide 2-furoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11454.22 A11454.36
A11454.22EA 34.3 EUR
A11454.22 A11454.36
Acide 2-furoïque ≥98%
Acide 2-furoïque
Purity: 98% CAS No.: 88-14-2 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.08 Flash Point: 137°(278°F) Odour: Odourless Boiling Point: 230-232° subl. Beilstein Reference: 110149 Merck Reference: 14,4307 MDL No.: MFCD00003238
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 230…232 °C (subl.)
Point de fusion: 127…132 °C
Point d'éclair: 137 °C (278 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003238
Numéro CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Merck Index: 14,4307