Imprimer
Pyridine-2-carbaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
A11391.14 A11391.22 A11391.36
A11391.14EA 33.2 EUR
A11391.14 A11391.22 A11391.36
Pyridine-2-carbaldehyde ≥99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 1121-60-4 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Characteristic pH: 6.5 Melting Point: -21° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 105341 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006290
Formule: C₆H₅NO
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.124
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Numéro MDL: MFCD00006290
Numéro CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III