Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A11013.06
A11013.14
A11013.22
A11013.06EA
48.7
EUR
A11013.06
A11013.14
A11013.22
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 35895-70-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCF3SO3
Formula Weight: 391.54
Melting Point: 112-115°
Beilstein Reference: 4172978
Formule:
C₁₇H₃₆F₃NO₃S Point de fusion: 112…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042585 Numéro CAS: 35895-70-6 EINECS: 252-783-5 |