2-Aminotéréphtalate de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
A10567.0BEA
690
EUR
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
2-Aminotéréphtalate de diméthyle 99%
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Purity: 99%
CAS No.: 5372-81-6
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 2808505
Formule:
C₁₀H₁₁NO₄ Point de fusion: 130…134 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008427 Numéro CAS: 5372-81-6 EINECS: 226-364-2 |