Imprimer
2-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A10226.14 A10226.06 A10226.22
A10226.14EA 127 EUR
A10226.14 A10226.06 A10226.22
2-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 6959-47-3 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.04 Melting Point: 120-124° Beilstein Reference: 3689155 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012811
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012811
Numéro CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
ONU: 3261
ADR: 8 III