Triéthanolate d'aluminium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Aluminumethoxide, Aluminum ethoxide, Aluminium triethylate
41336.09
41336.18
41336.30
41336.09EA
58.2
EUR
41336.09
41336.18
41336.30
Triéthanolate d'aluminium
Triéthanolate d'aluminium
CAS No.: 555-75-9
Molecular Formula: C6H15AlO3
Formula Weight: 162.16
Physical Form: Powder/ Chunks
Density: 1.142
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 154-159°
Boiling Point: 320°
Merck Reference: 14,338
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00009658
Formule:
C₆H₁₅AlO₃ MW: 162.16 g/mol Point d'ébullition: 320 °C Point de fusion: 154…159 °C Densité: 1.142 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009658 Numéro CAS: 555-75-9 EINECS: 209-105-8 ADR: 4.1 II |