Imprimer
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: cis-Bis(triphenylphosphine)palladium (II) chloride, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) chloride, Pt(PPh₃)₂Cl₂
41008.06 41008.03
41008.06EA 747 EUR
41008.06 41008.03
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 24.2%, Premion®
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Purity: 99.95% CAS No.: 15604-36-1 Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 790.58 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010825
Formule: [(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂
MW: 790.56 g/mol
Point de fusion: 310 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010825
Numéro CAS: 15604-36-1