Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de terbium (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
40312.04 40312.09
40312.04EA 99.2 EUR
40312.04 40312.09
Trifluoromethanesulfonate de terbium (III) ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de terbium (III)
Purity: 98% CAS No.: 148980-31-8 Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3 Formula Weight: 606.12 Physical Form: Powder
Formule: C₃F₉O₉S₃Tb
MW: 606.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192461
Numéro CAS: 148980-31-8