Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
20361.09
20361.18
20361.09EA
69.8
EUR
20361.09
20361.18
Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de potassium
Purity: 98%
CAS No.: 2926-27-4
Molecular Formula: CF3SO3K
Formula Weight: 188.17
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00042370
Formule:
CF₃KO₃S MW: 188.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042370 Numéro CAS: 2926-27-4 |