Éthanolate de tantale(V) ≥99.999% (base métaux) (max. 100 ppm Nb)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(87°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.566
Refractive Index: 1.4880
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Solubility: Decomposes in water. Soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formule:
C₁₀H₂₅O₅Ta Point d'ébullition: 145 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 18…19 °C Densité: 1.566 Point d'éclair: 30 °C (87 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049785 Numéro CAS: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 ONU: 2924 ADR: 3,III |