1-(2-Aminoéthyl)pipérazine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
400761000
400765000
400760025
ACRO400761000EA
24.1
EUR
ACRO400761000
ACRO400765000
ACRO400760025
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine 99%
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine
Formule:
C₆H₁₅N₃ Point de fusion: –19 °C Point d'éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005971 Numéro CAS: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 ONU: 2815 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |