Imprimer
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
381030100 381030500
ACRO381030100EA 49.2 EUR
ACRO381030100 ACRO381030500
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium 99%
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium
Formule: C₂F₆LiNO₄S₂
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210017
Numéro CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %