Imprimer
Dicyclohexyle phtalate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dicyclohexyl phthalate
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 30.4 EUR
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Dicyclohexyle phtalate 99%
Dicyclohexyle phtalate
Formule: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330.42 g/mol
Point d'ébullition: 200…235 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 63 °C
Point d'éclair: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003849
Numéro CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %