Imprimer
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
370110050 370110250 370111000
ACRO370110050EA 62.6 EUR
ACRO370110050 ACRO370110250 ACRO370111000
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863544
Numéro CAS: 31106-82-8
ONU: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %