Imprimer
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether, Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 147 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) dans l'eau
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formule: (C₂₀H₄₂O₅)n
Densité: 1.03 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043063
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %